missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(S)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(S)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine |
| CAS | 82834-12-6 |
| Molekylformel | C10H19NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-N-(1-Carboxyethyl)-L-norvaline 1-Ethyl Ester, N-((S)-Ethoxycarbonyl-1-butyl)-(S)-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-6-8(10(14)15-5-2)11-7(3)9(12)13/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vikt | 217.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?