missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1334513-02-8 |
| Molekylformel | C18H17F5NO5P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-Isopropyl 2-(((Perfluorophenoxy)(Phenoxy)Phosphoryl)Amino)Propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17F5NO5P/c1-9(2)27-18(25)10(3)24-30(26,28-11-7-5-4-6-8-11)29-17-15(22)13(20)12(19)14(21)16(17)23/h4-10H,1-3H3,(H,24,26)/t10-,30-/m0/s1 |
| LEDER | FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1OP(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(C)(C)OC2=CC=CC=C2.[O] |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?