Läs mer
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-31-9 |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Remdesivir Impurity 25 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(c1C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-methyl-3-phenylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.099 |