missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,S-Diacetyl-L-cysteine, Mikromol™

Produktkod. 17912716
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912716 25 mg
17963586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17912716 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0024.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,S-Diacetyl-L-cysteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,S-Diacetyl-L-cysteine
CAS 18725-37-6
Analyt- eller komponentnamn N,S-Diacetyl-L-cysteine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H11 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,S-Diacetyl-L-cysteine, Acetylcysteine Imp. D (EP), Acetylcysteine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H](CSC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-acetylsulfanylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 205.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 205.0409 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.