Läs mer
N,S-Diacetyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,S-Diacetyl-L-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 205.0409 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |