Läs mer
N,S-dimetylisotiouroniumhydriodid, 98 %
Produktkod. 11387279
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387279 25 g 25g
11377279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27439.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41306-45-0 | C3H9IN2S | 232,083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41306-45-0
Molekylformel C3H9IN2S
Molekylvikt (g/mol) 232.083
MDL-nummer MFCD00192092
InChI-nyckel UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, 1,2-dimethylisothiourea hydriodate, n,s-dimethyl-isothiourea hydroiodide, 1,2-dimethyl-isothiourea hydroiodide, n,s-dimethylisothiouronium hydriodide, iminomethylthiomethyl methylamine, iodide, 1,2-dimethyl-2-thiopseudoureahydriodide, n-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide, n'-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide
PubChem CID 12263909
IUPAC-namn metyl-N'-metylkarbamimidotioat;hydrojodid
LEDER CN=C(N)SC.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Smältpunkt 134 °C till 136 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Formel vikt 232.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.