Läs mer
N-Succinimidoxycarbonyl-Beta-alanine N-Succinimidyl Ester 1,4- Dioxane complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidoxycarbonyl-beta-alanine N-Succinimidyl Ester','1,4-Dioxane |
| CAS | 1215667-16-5 |
| Molekylformel | C12 H13 N3 O8 . C4 H8 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Succinimidoxycarbonyl-B-Alanine N-Succinimidyl Ester 1,4- Dioxane Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O8.C4H8O2/c16-7-1-2-8(17)14(7)22-11(20)5-6-13-12(21)23-15-9(18)3-4-10(15)19;1-2-6-4-3-5-1/h1-6H2,(H,13,21);1-4H2 |
| LEDER | O=C(CCNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O.C3COCCO3 |
| IUPAC-namn | 1,4-dioxane;(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.35 |
| Formel vikt | 415.1227 |