Läs mer
N-succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadekanoat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440397
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440397 100 mg 100mg
15430397 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64834.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944251-24-5 | C15H24N4O8 | 388.38 g/mol
N-succinimidyl-15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadekanoat är ett aminreaktivt reagens för azidinkorporering. Den innehåller en PEG-distans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate är ett aminreaktivt reagens för azidinkorporering. Den innehåller en PEG-distans.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid och acetonitril
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944251-24-5
Molekylformel C15H24N4O8
Molekylvikt (g/mol) 388.38
MDL-nummer MFCD13184948
InChI-nyckel OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azido-PEG4-NHS ester
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadekan-15-oat
LEDER [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
Färg Färglös till gul
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formel vikt 388.37
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.