Läs mer
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoat, 95 %
Produktkod. 15404019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404019 250 mg 250mg
15494009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61410.MD
 Begränsad artikel
I lager
Ett heterobifunktionellt kopplingsreagens användbart för bildandet av enzymimmunkonjugater | CAS: 58626-38-3 | C15H10N2O6 | 314,253 g/mol
N-succinimidyl-3-maleimidobensoat är användbart för att bilda enzymimmunkonjugat. Den har en distansarm på 9,9 Ångström. Heterobifunktionellt tvärbindningsreagens reaktivt mot primär amin och sulfhydryl. Användbar för framställning av enzymimmunkonjugat och haptenbärarmolekylkonjugat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Succinimidyl 3-maleimidobensoat är användbart för att bilda enzymimmunkonjugat. Den har en distansarm på 9,9 Ångström. Heterobifunktionellt tvärbindningsreagens reaktivt mot primär amin och sulfhydryl. Användbar för framställning av enzymimmunkonjugat och haptenbärarmolekylkonjugat
Löslighet
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58626-38-3
Molekylformel C15H10N2O6
Molekylvikt (g/mol) 314.253
MDL-nummer MFCD00005514
InChI-nyckel LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, n-succinimidyl 3-maleimidobenzoate, 3-maleimidobenzoyl n-hydroxysuccinimide, 1-3-2,5-dioxopyrrolidinyl oxy carbonyl phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, m-maleimidobenzoyl-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzoate, 3-n-maleimidobenzoic acid n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzoate, ambotzpeg2090
PubChem CID 93861
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)bensoat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1505254
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMF or ethyl acetate.
Formel vikt 314.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.