Läs mer
N-succinimidyl-3-(propargyloxi)propionat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436429
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436429 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15436429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64496.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1174157-65-3 | C10H11NO5 | 225.20 g/mol
N-succinimidyl-3-(propargyloxi)propionat är ett acetyleninnehållande reagens med NHS-esterfunktionalitet för reaktion med aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Succinimidyl 3-(propargyloxi)propionat är ett acetyleninnehållande reagens med NHS-esterfunktionalitet för reaktion med aminer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren tätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionate
CAS 1174157-65-3
Färg Grå
Molekylformel C10H11NO5
MDL-nummer MFCD13184973
Kvantitet 100 mg
Synonym n-succinimidyl 3-propargyloxy propionate, propargyl-nhs, ambotzpeg1935, acetylene-peg-nhs ester, propargyl-peg1-nhs ester, propargyl-succinimidyl-ester, propargyl-n-hydroxysuccinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-ynyloxy propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-yn-1-yloxy propanoate
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CCOCC#C)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-(prop-2-yn-1-yloxi)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 225.20
PubChem CID 51340986
Formel vikt 225.2
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.