Läs mer
N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8NO4.3CH3.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;;;;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1H3; |
| Formel vikt | 383.018 |
| Procent renhet | >95% |