missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 126695-58-7 |
| Molekylformel | C11 H4 F4 N4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H4F4N4O4/c12-6-5(7(13)9(15)10(8(6)14)17-18-16)11(22)23-19-3(20)1-2-4(19)21/h1-2H2 |
| LEDER | FC1=C(C(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(F)=C(F)C(N=[N+]=[N-])=C1F |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.17 |
| Formel vikt | 332.0169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?