missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Succinimidyl (4-Iodoacetyl)aminobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl (4-Iodoacetyl)-aminobenzoate |
| CAS | 72252-96-1 |
| Molekylformel | C13 H9 I N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9IN2O5/c14-7-10(17)15-9-3-1-8(2-4-9)13(20)21-16-11(18)5-6-12(16)19/h1-6H,7H2,(H,15,17) |
| LEDER | ICC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrol-1-yl) 4-[(2-iodoacetyl)amino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.13 |
| Formel vikt | 399.9556 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?