Läs mer
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, 98+%
Produktkod. 15431416
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431416 25 mg 25mg
15441416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54627.MB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64987-85-5 | C16H18N2O6 | 334.328 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64987-85-5
Molekylformel C16H18N2O6
Molekylvikt (g/mol) 334.328
MDL-nummer MFCD00009634
InChI-nyckel JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym smcc, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, trans-4-maleimidomethyl cyclohexanecarboxylic acid-nhs, unii-b357p1g1if, n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, n-4-carboxycyclohexylmethyl maleimide n-hydroxysuccinimide ester, trans-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-hydroxysuccinimidyl 4-n-maleimidomethylcyclohexane-1-carboxylate, succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate
PubChem CID 125175
ChEBI CHEBI:63174
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexane-1-carboxylate
LEDER C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate
Smältpunkt 180°C to 182°C
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1555271
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 334.33
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.