missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Succinimidyl 4-(p-Maleimidophenyl)butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl 4-(p-Maleimidophenyl)butyrate |
| CAS | 79886-55-8 |
| Molekylformel | C18 H16 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O6/c21-14-8-9-15(22)19(14)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-18(25)26-20-16(23)10-11-17(20)24/h4-9H,1-3,10-11H2 |
| LEDER | O=C(CCCc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.33 |
| Formel vikt | 356.1008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?