Läs mer
N-Succinimidyl 6-Maleimidohexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl 6-Maleimidohexanoate |
| CAS | 55750-63-5 |
| Molekylformel | C14H16N2O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Maleimidohexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2 |
| LEDER | O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.28 |
| Formel vikt | 308.1008 |