Läs mer
N-succinimidylmyristat, TRC
Produktkod. 30424813
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30424813 1 g
1 options
Produktkod. 30424813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6908001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl Myristate
CAS 69888-86-4
Molekylformel C18 H31 N O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) tetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 325.44
Formel vikt 325.2253