Läs mer
N-succinimidyl N-metylkarbamat, 97 %
Produktkod. 15490319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490319 25 g 25g
15470319 1 g 1g
15480319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63566.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 18342-66-0 | C6H8N2O4 | 172,14 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18342-66-0
Molekylformel C6H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 172.14
MDL-nummer MFCD00800292
InChI-nyckel XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
PubChem CID 4381935
ChEBI CHEBI:83949
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) N-metylkarbamat
LEDER CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Kvantitet 25 g
Beilstein 1531863
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 172.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.