Läs mer
N-Succinimidyl p-Formylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl p-Formylbenzoate |
| CAS | 60444-78-2 |
| Molekylformel | C12 H9 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO5/c14-7-8-1-3-9(4-2-8)12(17)18-13-10(15)5-6-11(13)16/h1-4,7H,5-6H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-formylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.2 |
| Formel vikt | 247.0481 |