Läs mer
N-Succinimidyl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyl Palmitate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 353.2566 |