Läs mer
N-succinimidyl-S-acetyltioacetat, TRC
Produktkod. 30424236
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424236 1 g
30409505 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6900101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
CAS 76931-93-6
Molekylformel C8 H9 N O5 S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
LEDER CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acetylsulfanylacetat
Molekylvikt (g/mol) 231.23
Formel vikt 231.0201