missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Succinimidyloxycarbonylethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyloxycarbonylethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 385399-11-1 |
| Molekylformel | C8 H11 N O6 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO6S2/c1-17(13,14)16-5-4-8(12)15-9-6(10)2-3-7(9)11/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-methylsulfonylsulfanylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.31 |
| Formel vikt | 281.0028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?