missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Succinimidyloxycarbonylpentyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinimidyloxycarbonylpentyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 76078-81-4 |
| Molekylformel | C11 H17 N O6 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO6S2/c1-20(16,17)19-8-4-2-3-5-11(15)18-12-9(13)6-7-10(12)14/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-methylsulfonylsulfanylhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.39 |
| Formel vikt | 323.0497 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?