Läs mer
N-Succinimidyloxycarbonylpropyl Methanethiosulfonate, TRC
Produktkod. 30409166
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30409166 10 mg
1 options
Produktkod. 30409166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69130010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 690632-55-4
Molekylformel C9 H13 N O6 S2
Molekylvikt (g/mol) 295.33
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-methylsulfonylsulfanylbutanoate
LEDER CS(=O)(=O)SCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimidyloxycarbonylpropyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO6S2/c1-18(14,15)17-6-2-3-9(13)16-10-7(11)4-5-8(10)12/h2-6H2,1H3
Formel vikt 295.0184