Läs mer
N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose 5’-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose 5'-Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N4O12P/c14-10-7(11(22)16-4(13(23)24)1-6(18)19)15-3-17(10)12-9(21)8(20)5(29-12)2-28-30(25,26)27/h3-5,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,16,22)(H,18,19)(H,23,24)(H2,25,26,27)/t4-,5+,8+,9+,12+/m0/s1 |
| Formel vikt | 454.07 |
| Procent renhet | >95% |