Läs mer
N-Sulfamoylethyl Naratriptan Pyridinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[1,5-Bis-(2-methylsulfamoylethyl)-1H-indol-3-yl]-1-methylpyridinium Chloride |
| CAS | 2144776-33-8 |
| Molekylformel | C20H27ClN4O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-methyl-2-[3-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]indol-5-yl]ethanesulfonamide chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N4O4S2.ClH/c1-21-29(25,26)12-8-16-4-5-20-18(14-16)19(17-6-9-23(3)10-7-17)15-24(20)11-13-30(27,28)22-2;/h4-7,9-10,14-15,21-22H,8,11-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | O=S(CCC1=CC=C2C(C(C3=CC=[N+](C)C=C3)=CN2CCS(NC)(=O)=O)=C1)(NC)=O.[Cl-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-[3-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]indol-5-yl]ethanesulfonamide;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.04 |
| Formel vikt | 486.1162 |