Läs mer
N-sulfamyl-3-kloropropionamidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30012419
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012419 500 mg
30009044 1 g
30008369 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN223595500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106649-95-0
Molekylformel C3H8ClN3O2S . HCl
Molekylvikt (g/mol) 222.09
Synonym N-(Aminosulfonyl)-3-chloropropanimidamide Monohydrochloride;
IUPAC-namn 3-kloro-N'-sulfamoylpropanimidamid; hydroklorid
LEDER Cl.NS(=O)(=O)NC(=N)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Sulphamyl-3-chloropropionamidine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8ClN3O2S.ClH/c4-2-1-3(5)7-10(6,8)9;/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8,9);1H
Formel vikt 220.9793