Läs mer
N-t-Boc-2-bromoetylamin (teknisk klass, ~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-t-Boc-2-bromoethylamine |
| CAS | 39684-80-5 |
| Molekylformel | C7 H14 Br N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-bromoetyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.1 |
| Formel vikt | 223.0208 |