missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-t-Boc-L-serine Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-t-Boc-L-serine Allyl Ester |
| CAS | 143966-57-8 |
| Molekylformel | C11 H19 N O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-Serine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-propen-1-yl ester, L-Serine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-propenyl ester (9CI), (S)-Allyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine allyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine allyl ester, N-t-Boc-L-serine allyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO5/c1-5-6-16-9(14)8(7-13)12-10(15)17-11(2,3)4/h5,8,13H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vikt | 245.1263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?