Läs mer
N-t-Boc-valacyclovir-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-t-Boc-valacyclovir-d4 |
| CAS | 1346617-11-5 |
| Molekylformel | C18H24D4N6O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-T-Boc-Valacyclovir D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m1/s1/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N)C([2H])([2H])OC(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethyl] (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.48 |
| Formel vikt | 428.2321 |