Läs mer
N-t-Boc Valacyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc Valaciclovir |
| CAS | 502421-44-5 |
| Molekylformel | C18 H28 N6 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Valine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, N-t-Boc Valacyclovir, N-Boc Valaciclovir, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-valinate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.45 |
| Formel vikt | 424.207 |