missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-t-Butyl Linezolid, TRC

Produktkod. 30335093
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335093 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30335093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69302525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
CAS 1215006-11-3
Molekylformel C20 H28 F N3 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C20H28FN3O4/c1-14(25)24(20(2,3)4)13-16-12-23(19(26)28-16)15-5-6-18(17(21)11-15)22-7-9-27-10-8-22/h5-6,11,16H,7-10,12-13H2,1-4H3/t16-/m1/s1
LEDER CC(=O)N(C[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2)C(C)(C)C
IUPAC-namn N-tert-butyl-N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 393.45
Formel vikt 393.2064
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.