Läs mer
N-tert-Boc-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Boc-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3 |
| CAS | 1189481-50-2 |
| Molekylformel | C15 2H3 H18 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(18)16-7-8-20-12-6-5-11(10-17)9-13(12)19-4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,16,18)/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-[4-formyl-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.35 |
| Formel vikt | 298.1608 |