Läs mer
N-tert-Boc-D-alanin, TRC
Produktkod. 30330561
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30330561 10 g
1 options
Produktkod. 30330561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB60040510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Boc-D-alanine
CAS 7764-95-6
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 10 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-alanine, N-Carboxy-D-Alanine N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, 2R-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, BOC-D-alanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-D-alanine, N-tert-BOC-(R)-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-alanine, N-Boc-D-alanine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
LEDER C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001