Läs mer
N-tert-Boc-L-alanine, TRC
Produktkod. 30336655
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30336655 100 g
1 options
Produktkod. 30336655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB600400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Boc-L-alanine
CAS 15761-38-3
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 100 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine, N-Carboxy-L-Alanine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (2S)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropanoic Acid, (S)-2-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminopropionic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propionic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)alanine, (tert-Butyloxycarbonyl)-L-alanine, Boc-L-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)alanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-alanine, N-BOC-L-alanine, N-Boc-alanine, N-t-BOC-L-alanine, N-tert-BOC-(S)-alanine, N-tert-Butyloxycarbonylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
LEDER C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001