Läs mer
N-tert-Boc-L-aspartic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Boc-L-aspartic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 34582-32-6 |
| Molekylformel | C13 H23 N O6 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-10(17)8(7-9(15)16)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,16)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.32 |
| Formel vikt | 289.1525 |