Läs mer
N-tert-butoxikarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10071771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071771 1 g Plastflaska 1g
10560404 5 g Plastflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51857-17-1
Molekylformel C11H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.33
MDL-nummer MFCD00671489
InChI-nyckel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC-namn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Kokpunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.4590 to 1.461
UN-nummer 2735
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Kvantitet 1 g
Flampunkt 125°C
Formel vikt 216.33
Procent renhet 95%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.