Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl-2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl-2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethylamine |
| CAS | 467451-75-8 |
| Molekylformel | C16H21N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [2-[5-(aminocarbonyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,1-dimethylethyl Ester Carbamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-16(2,3)22-15(21)18-7-6-11-9-19-13-5-4-10(14(17)20)8-12(11)13/h4-5,8-9,19H,6-7H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,21) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(=O)N |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.36 |
| Formel vikt | 303.1583 |