Läs mer
N-tert-butoxykarbonyl-2-piperidinon, TRC
Produktkod. 30330322
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30330322 10 g
1 options
Produktkod. 30330322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69059510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Molekylformel C10H17NO3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
IUPAC-namn tert-butyl 2-oxopiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.1208