Läs mer
N-tert-butoxykarbonyl-2-piperidinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone |
| CAS | 85908-96-9 |
| Molekylformel | C10H17NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-oxopiperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.1208 |