Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine |
| CAS | 788824-51-1 |
| Molekylformel | C13H17I2NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)[2-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenyl)ethyl]amine, 2-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17I2NO3/c1-13(2,3)19-12(18)16-5-4-8-6-9(14)11(17)10(15)7-8/h6-7,17H,4-5H2,1-3H3,(H,16,18) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.09 |
| Formel vikt | 488.9298 |