Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl Acivicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl Acivicin |
| CAS | 73684-59-0 |
| Molekylformel | C10H15ClN2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (αS,5S)-3-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15ClN2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-7(8(14)15)5-4-6(11)13-18-5/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]([C@@H]1CC(=NO1)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(5S)-3-chloro-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.69 |