Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8, TRC
Produktkod. 30341472
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30341472 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30341472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69036710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8
CAS 1246814-71-0
Molekylformel C22H16D8ClN3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Tert-Butoxycarbonyl Amoxapine D8
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O3/c1-22(2,3)29-21(27)26-12-10-25(11-13-26)20-16-14-15(23)8-9-18(16)28-19-7-5-4-6-17(19)24-20/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3/i10D2,11D2,12D2,13D2
LEDER [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H]
IUPAC-namn tert-butyl 4-(8-chlorobenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 421.95
Formel vikt 421.2008