Läs mer
N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6, TRC
Produktkod. 30330655
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30330655 5 mg
1 options
Produktkod. 30330655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6905375MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6
CAS 176850-21-8
Molekylformel C5 13C6 H15 N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym N-Phenyl-carbamic Acid-13C6 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline-13C6, tert-Butyl N-Phenylurethane-13C6, tert-Butyl N-Phenylcarbamate-13C6, tert-Butyl Phenylcarbamate-13C6
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC-namn tert-butyl N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienyl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 199.2
Formel vikt 199.1304