missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl (BetaR,5S)-Beta-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl (betaR,5S)-beta-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleethanol |
| CAS | 1151863-28-3 |
| Molekylformel | C10H17ClN2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[(1R)-1-[(5S)-3-Chloro-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17ClN2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6(5-14)7-4-8(11)13-17-7/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,12,15)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@@H]1CC(=NO1)Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(1R)-1-[(5S)-3-chloro-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-2-hydroxyethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.71 |
| Formel vikt | 264.0877 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?