Läs mer
N-tert-butoxikarbonyl-D-prolinol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387761 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10387761 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10387761 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 344550010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Namnnotering 98%
CAS 83435-58-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59.0°C to 62.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H19NO3
MDL-nummer MFCD00040580
Kvantitet 1 g
Specifik rotation + 49.00
Synonym boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water.
InChI-nyckel BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-(hydroximetyl)pyrrolidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formel vikt 201.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.