Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl-D-Serine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl-D-Serine Methyl Ester |
| CAS | 95715-85-8 |
| Molekylformel | C9H17NO5 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | tert-Butyl [(R)-1-(Methoxycarbonyl)-2-hydroxyethyl]carbamate, (R)-Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-serine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.1107 |