Läs mer
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 98%
Produktkod. 10222892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10222892 25 mL Glasflaska 25ml
10078801 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26690-80-2
Molekylformel C7H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 161.2
MDL-nummer MFCD00056657
InChI-nyckel GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-hydroxietyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.4485 to 1.4505
Densitet 1.0420g/mL, 1.042
Kvantitet 25 mL
Flampunkt >110°C
Formel vikt 161.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.