Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucine |
| CAS | 62965-35-9 |
| Molekylformel | C11H21NO4 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutyric Acid, N-Boc-L-tert-leucine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-butylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-3,3-dimethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vikt | 231.1471 |