Läs mer
N-tert-Butoxycarbonyl Serotonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-tert-Butoxycarbonyl Serotonin |
| CAS | 53157-48-5 |
| Molekylformel | C15H20N2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 3-[2-N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1H-indole-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)16-7-6-10-9-17-13-5-4-11(18)8-12(10)13/h4-5,8-9,17-18H,6-7H2,1-3H3,(H,16,19) |
| LEDER | OC1=CC=C(NC=C2CCNC(OC(C)(C)C)=O)C2=C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vikt | 276.15 |